(R,R)-2-Iodo-1,3-bis[1-(mesitylcarbamoyl)ethoxy]benzene ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0807-200MGEA
0
CNY
TCIAI0807-200MG
(R,R)-2-Iodo-1,3-bis[1-(mesitylcarbamoyl)ethoxy]benzene ≥98.0% (通过HPLC)
(R,R)-2-Iodo-1,3-bis[1-(mesitylcarbamoyl)ethoxy]benzene
分子式:
C₃₀H₃₅IN₂O₄ 分子量: 614,52 g/mol 存储条件: Refrigerator |
CAS号:
1226896-38-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |