(S)-(-)-止呕灵 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: (S)-5-氨基磺酰基-N-[(1-乙基-2-吡咯烷基)甲基]-2-甲氧基苯甲酰胺左舒必利
TCIAI0821-5GEA 500 CNY
TCIAI0821-5G TCIAI0821-25G
(S)-(-)-止呕灵 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
(S)-(-)-止呕灵
分子式: C₁₅H₂₃N₃O₄S
分子量: 341,43 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00055220
CAS号: 23672-07-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -71.0 deg (C=3, DMF)