3,3'-Iminodipropionic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAI0823-1GEA
0
CNY
TCIAI0823-1G
TCIAI0823-5G
3,3'-Iminodipropionic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,3'-Iminodipropionic acid
分子式:
C₆H₁₁NO₄ 分子量: 161,16 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD01311684 CAS号: 505-47-5 EINECS: 208-009-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |