6-Iodo-4-hydroxyquinazoline ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAI0832-5GEA
0
CNY
TCIAI0832-5G
6-Iodo-4-hydroxyquinazoline ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
6-Iodo-4-hydroxyquinazoline
分子式:
C₈H₅IN₂O 分子量: 272,05 g/mol 溶点: 271°C |
MDL编号:
MFCD00460007 CAS号: 16064-08-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |