1,2,3-苯并三嗪-4(3H)-酮 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAK0003-5GEA 335 CNY
TCIAK0003-5G TCIAK0003-25G
1,2,3-苯并三嗪-4(3H)-酮 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,2,3-苯并三嗪-4(3H)-酮
分子式: C₇H₅N₃O
分子量: 147,14 g/mol
MDL编号: MFCD00052387
CAS号: 90-16-4
EINECS: 201-971-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency