4-乙酰丁酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 5-氧代己酸
TCIAK0014-5GEA 775 CNY
TCIAK0014-5G TCIAK0014-25G
4-乙酰丁酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-乙酰丁酸
分子式: C₆H₁₀O₃
分子量: 130,14 g/mol
沸点: 160°C
MDL编号: MFCD00004412
CAS号: 3128-06-1
EINECS: 221-511-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %