(1S)-(+)-酮基蒎酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: (1S)-7,7-二甲基-2-氧代二环[2.2.1]庚烷-1-甲酸
TCIAK0028-1GEA 0 CNY
TCIAK0028-1G TCIAK0028-5G
(1S)-(+)-酮基蒎酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(1S)-(+)-酮基蒎酸
分子式: C₁₀H₁₄O₃
分子量: 182,22 g/mol
MDL编号: MFCD00168053
CAS号: 40724-67-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C