Amyl laurate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAL0012-25MLEA 0 CNY
TCIAL0012-25ML TCIAL0012-500ML
Amyl laurate ≥97.0% (通过GC)
Amyl laurate
分子式: C₁₇H₃₄O₂
分子量: 270,46 g/mol
MDL编号: MFCD00059218
CAS号: 5350-03-8
EINECS: 226-319-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %