2,6-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAL0069-25GEA 0 CNY
TCIAL0069-5G TCIAL0069-25G
2,6-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (通过GC)
2,6-Lutidine-N-oxide
分子式: C₇H₉NO
分子量: 123,16 g/mol
沸点: 145°C
MDL编号: MFCD00039715
CAS号: 1073-23-0
EINECS: 214-025-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %