6-巯基嘌呤 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
6-嘌呤硫醇
, 6-硫代嘌呤
TCIAM0063-1GEA
0
CNY
TCIAM0063-1G
TCIAM0063-5G
6-巯基嘌呤 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
6-巯基嘌呤
分子式:
C₅H₄N₄S·H₂O 分子量: 170,19 g/mol (152,17 anhy) |
MDL编号:
MFCD03854445 CAS号: 6112-76-1 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Water | 9.9 to 11.5 % |