甲基丙烯酸烯丙酯 ≥99.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI EUROPE
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAM0075-500MLEA 0 CNY
TCIAM0075-500ML TCIAM0075-25ML
甲基丙烯酸烯丙酯 ≥99.0% (通过GC) stabilised
甲基丙烯酸烯丙酯
分子式: C₇H₁₀O₂
分子量: 126,16 g/mol
沸点: 64°C
闪点: 35°C
MDL编号: MFCD00008592
CAS号: 96-05-9
EINECS: 202-473-0
UN号: 2929
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %