1-(4-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 3-甲基-1-(4-磺苯基)-2-吡唑啉-5-酮4-(3-甲基-5-氧-2-吡唑啉-1-基)苯磺酸
TCIAM0090-25GEA 0 CNY
TCIAM0090-25G
1-(4-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮 ≥97.0% (通过滴定分析)
1-(4-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮
分子式: C₁₀H₁₀N₂O₄S
分子量: 254,26 g/mol
MDL编号: MFCD00020756
CAS号: 89-36-1
EINECS: 201-901-3
UN号: 1759
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %