2-Mercapto-5-thiazolidone ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM0263-1GEA
995
CNY
TCIAM0263-1G
2-Mercapto-5-thiazolidone ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-Mercapto-5-thiazolidone
分子式:
C₃H₃NOS₂ 分子量: 133,18 g/mol 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00059745 CAS号: 6913-23-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |