乙酰丙酮钼 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM0464-25GEA 0 CNY
TCIAM0464-25G TCIAM0464-5G
乙酰丙酮钼 ≥95.0% (通过滴定分析)
乙酰丙酮钼
分子式: C₁₀H₁₄MoO₆
分子量: 326,18 g/mol
MDL编号: MFCD00011506
CAS号: 17524-05-9
EINECS: 241-522-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in hot EtOH very faint turbidity