3-甲基-5-吡唑酮 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
2,4-二氢-5-甲基-3H-吡唑-3-酮
, 3-甲基-2-吡唑啉-5-酮
TCIAM0491-500GEA
1750
CNY
TCIAM0491-500G
TCIAM0491-25G
3-甲基-5-吡唑酮 ≥98.0% (通过滴定分析)
3-甲基-5-吡唑酮
分子式:
C4H6N2O 分子量: 98,11 |
MDL编号:
MFCD00020699 CAS号: 108-26-9 EINECS: 203-565-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 220.0 to 224.0 deg-C |