2-Methyl-2-hexene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAM0526-1GEA
630
CNY
TCIAM0526-1G
2-Methyl-2-hexene ≥97.0% (通过GC)
2-Methyl-2-hexene
分子式:
C₇H₁₄ 分子量: 98,19 g/mol 沸点: 95°C 闪点: -2°C |
MDL编号:
MFCD00027232 CAS号: 2738-19-4 UN号: 3295 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |