2-[(4-Methoxybenzylidene)amino]fluorene ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM0586-5GEA
0
CNY
TCIAM0586-5G
2-[(4-Methoxybenzylidene)amino]fluorene ≥98.0% (通过滴定分析)
2-[(4-Methoxybenzylidene)amino]fluorene
分子式:
C₂₁H₁₇NO 分子量: 299,37 g/mol |
MDL编号:
MFCD00019064 CAS号: 5424-78-2 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |