3,4-(亚甲二氧)肉桂酸,反式为主 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM0634-25GEA 0 CNY
TCIAM0634-25G
3,4-(亚甲二氧)肉桂酸,反式为主 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3,4-(亚甲二氧)肉桂酸,反式为主
分子式: C₁₀H₈O₄
分子量: 192,17 g/mol
MDL编号: MFCD00005837
CAS号: 2373-80-0
EINECS: 219-151-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine very faint turbidity