4-甲基-2-苯基咪唑 ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM0669-25GEA
330
CNY
TCIAM0669-25G
4-甲基-2-苯基咪唑 ≥93.0% (通过GC)
4-甲基-2-苯基咪唑
分子式:
C₁₀H₁₀N₂ 分子量: 158,20 g/mol |
MDL编号:
MFCD00047015 CAS号: 827-43-0 EINECS: 212-571-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 93.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |