2-Methyl-4-ethylthiazoline ≥88.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM0689-25MLEA
700
CNY
TCIAM0689-25ML
2-Methyl-4-ethylthiazoline ≥88.0% (通过GC)
2-Methyl-4-ethylthiazoline
分子式:
C₆H₁₁NS |
MDL编号:
MFCD00015468 CAS号: 4293-61-2 EINECS: 224-297-3 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 88.0 % |