3-(甲硫基)丙胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0754-5MLEA 0 CNY
TCIAM0754-5ML TCIAM0754-25ML
3-(甲硫基)丙胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-(甲硫基)丙胺
分子式: C₄H₁₁NS
分子量: 105,20 g/mol
沸点: 170°C
闪点: 62°C
MDL编号: MFCD00041898
CAS号: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %