1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM0759-25MLEA 6100 CNY
TCIAM0759-25ML TCIAM0759-5ML
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (通过GC)
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
分子式: C₈H₁₆O₂Si
分子量: 172,30 g/mol
闪点: 45°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008498
CAS号: 59414-23-2
EINECS: 261-753-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %