4-Methylesculetin ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM0766-25GEA 595 CNY
TCIAM0766-25G
4-Methylesculetin ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-Methylesculetin
分子式: C₁₀H₈O₄
MDL编号: MFCD00006859
CAS号: 529-84-0
EINECS: 208-470-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %