3-甲基-2-丁烯醛 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 3-甲基巴豆醛3-甲基-2-丁烯醛3-甲基-2-丁醛异戊烯醛3,3-二甲基丙烯醛
TCIAM0770-100MLEA 0 CNY
TCIAM0770-5ML TCIAM0770-100ML TCIAM0770-25ML
3-甲基-2-丁烯醛 ≥97.0% (通过GC)
3-甲基-2-丁烯醛
分子式: C₅H₈O
分子量: 84,12 g/mol
沸点: 135°C
溶点: -20°C
闪点: 37°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010291
CAS号: 107-86-8
EINECS: 203-527-6
UN号: 1989
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %