3-(Methylthio)propionyl chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0806-500MLEA 0 CNY
TCIAM0806-25ML TCIAM0806-500ML
3-(Methylthio)propionyl chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
3-(Methylthio)propionyl chloride
分子式: C₄H₇ClOS
分子量: 138,61 g/mol
沸点: 96°C
MDL编号: MFCD00059482
CAS号: 7031-23-4
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %