2-Methyl-5-isopropylaniline ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM0849-1GEA
0
CNY
TCIAM0849-1G
TCIAM0849-5G
2-Methyl-5-isopropylaniline ≥93.0% (通过GC)
2-Methyl-5-isopropylaniline
分子式:
C₁₀H₁₅N 分子量: 149,24 g/mol |
MDL编号:
MFCD00044503 CAS号: 2051-53-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |