2-甲基环己胺,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 邻甲基环己胺
TCIAM0896-25MLEA 0 CNY
TCIAM0896-25ML TCIAM0896-500ML
2-甲基环己胺,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
2-甲基环己胺,顺反异构体混合物
分子式: C₇H₁₅N
分子量: 113,20 g/mol
闪点: 22°C
MDL编号: MFCD00001492
CAS号: 7003-32-9
EINECS: 230-277-5
UN号: 2733
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %