α-亚甲基-γ-丁内酯 ≥95.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Tulipane2-甲烯基丁内酯
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
TCIAM0907-1GEA 350 CNY
TCIAM0907-1G TCIAM0907-25G TCIAM0907-5G
α-亚甲基-γ-丁内酯 ≥95.0% (通过GC) stabilised
α-亚甲基-γ-丁内酯
分子式: C₅H₆O₂
分子量: 98,10 g/mol
沸点: 90°C
闪点: 90°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005407
CAS号: 547-65-9
EINECS: 208-931-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %