3-(4-吗啉基)-1,2-丙二醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM0934-25GEA 0 CNY
TCIAM0934-25G
3-(4-吗啉基)-1,2-丙二醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-(4-吗啉基)-1,2-丙二醇
分子式: C₇H₁₅NO₃
分子量: 161,20 g/mol
MDL编号: MFCD00006176
CAS号: 6425-32-7
EINECS: 229-193-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %