4-吗啉碳酰氯 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM0935-25GEA 0 CNY
TCIAM0935-25G TCIAM0935-100G
4-吗啉碳酰氯 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4-吗啉碳酰氯
分子式: C₅H₈ClNO₂
分子量: 149,57 g/mol
沸点: 138°C
MDL编号: MFCD00037053
CAS号: 15159-40-7
EINECS: 239-213-0
UN号: 3265
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %