(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM0963-5MLEA 0 CNY
TCIAM0963-5ML TCIAM0963-1ML
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (通过GC)
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol
分子式: C₆H₁₄O
分子量: 102,18 g/mol
沸点: 152°C
MDL编号: MFCD00135167
CAS号: 42072-39-9
UN号: 1987
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.5 to +8.8 deg (neat)