4-Methyl-6,7-methylenedioxycoumarin
供应商: TCI EUROPE
TCIAM0971-1GEA
775
CNY
TCIAM0971-1G
4-Methyl-6,7-methylenedioxycoumarin
4-Methyl-6,7-methylenedioxycoumarin
分子式:
C₁₁H₈O₄ 分子量: 204,18 g/mol |
MDL编号:
MFCD00143343 CAS号: 15071-04-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 180.0 to 183.0 deg-C |