4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM0997-100MGEA 0 CNY
TCIAM0997-100MG TCIAM0997-1G
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (通过GC)
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl
分子式: C₁₃H₁₁NO₃
分子量: 229,24 g/mol
MDL编号: MFCD00143334
CAS号: 2143-90-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C