(S)-(+)-6-甲氧基-α-甲基-2-萘乙酸 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
萘普生
, (S)-(+)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙酸
TCIAM1021-500GEA
4975
CNY
TCIAM1021-500G
TCIAM1021-25G
(S)-(+)-6-甲氧基-α-甲基-2-萘乙酸 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-(+)-6-甲氧基-α-甲基-2-萘乙酸
分子式:
C₁₄H₁₄O₃ 分子量: 230,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00010500 CAS号: 22204-53-1 EINECS: 244-838-7 UN号: 2811 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 155.0 to 158.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +65.0 to +70.0 deg (C=1, CHCl3) |