1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1060-25GEA
0
CNY
TCIAM1060-25G
TCIAM1060-5G
1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (通过GC)
1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol
分子式:
C₁₀H₁₄O₃ 分子量: 182,22 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191539 CAS号: 64120-49-6 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |