4-Methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM1079-5MLEA
4150
CNY
TCIAM1079-5ML
4-Methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (通过GC)
4-Methyl-2(5H)-furanone
分子式:
C₅H₆O₂ 沸点: 113°C 闪点: 95°C |
MDL编号:
MFCD00191546 CAS号: 6124-79-4 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |