6,7-二氢-5-甲基-5H-环戊二烯并吡嗪 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1086-5MLEA 0 CNY
TCIAM1086-5ML
6,7-二氢-5-甲基-5H-环戊二烯并吡嗪 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
6,7-二氢-5-甲基-5H-环戊二烯并吡嗪
分子式: C₈H₁₀N₂
分子量: 134,18 g/mol
沸点: 80°C
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD00040997
CAS号: 23747-48-0
EINECS: 245-864-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %