3-Methyl-5-phenylpyridine ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM1094-5GEA
0
CNY
TCIAM1094-5G
3-Methyl-5-phenylpyridine ≥95.0% (通过GC)
3-Methyl-5-phenylpyridine
分子式:
C₁₂H₁₁N 分子量: 169,23 g/mol 沸点: 160°C |
MDL编号:
MFCD00191465 CAS号: 10477-94-8 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |