(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1107-1GEA 1200 CNY
TCIAM1107-1G TCIAM1107-5G
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine
分子式: C₅H₁₂N₂
分子量: 100,17 g/mol
沸点: 164°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00191461
CAS号: 139015-33-1
UN号: 2734
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +22.0 deg (C=10, EtOH)