4,5-Methylenedithio-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1112-1GEA
0
CNY
TCIAM1112-1G
4,5-Methylenedithio-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (通过GC)
4,5-Methylenedithio-1,3-dithiole-2-thione
分子式:
C₄H₂S₅ |
MDL编号:
MFCD00137884 CAS号: 70800-59-8 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |