4-甲基环己胺,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1117-25MLEA 1250 CNY
TCIAM1117-5ML TCIAM1117-25ML
4-甲基环己胺,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥99.0% (通过GC)
4-甲基环己胺,顺反异构体混合物
分子式: C₇H₁₅N
分子量: 113,20 g/mol
沸点: 152°C
闪点: 27°C
MDL编号: MFCD00001495
CAS号: 6321-23-9
EINECS: 228-673-8
UN号: 2734
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)