N-甲基-2-吡咯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1119-25GEA 0 CNY
TCIAM1119-25G TCIAM1119-5G
N-甲基-2-吡咯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
N-甲基-2-吡咯甲醛
分子式: C₆H₇NO
分子量: 109,13 g/mol
沸点: 90°C
闪点: 72°C
MDL编号: MFCD00003087
CAS号: 1192-58-1
EINECS: 214-755-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %