7-Methoxy-3-phenylsulphonyl-1(3H)-isobenzofuranone ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1130-1GEA
0
CNY
TCIAM1130-1G
7-Methoxy-3-phenylsulphonyl-1(3H)-isobenzofuranone ≥98.0% (通过HPLC)
7-Methoxy-3-phenylsulphonyl-1(3H)-isobenzofuranone
分子式:
C₁₅H₁₂O₅S 分子量: 304,32 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191458 CAS号: 65131-09-1 |
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 186.0 to 190.0 deg-C |