2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1134-25GEA 0 CNY
TCIAM1134-25G TCIAM1134-5G
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) ≥90.0% (通过GC)
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol)
分子式: C₁₅H₁₆O₂
分子量: 228,29 g/mol
MDL编号: MFCD00155176
CAS号: 3236-63-3
EINECS: 221-794-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C