3-甲基吡咯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM1144-1GEA
0
CNY
TCIAM1144-1G
TCIAM1144-5G
3-甲基吡咯 ≥98.0% (通过GC)
3-甲基吡咯
分子式:
C₅H₇N 分子量: 81,12 g/mol 沸点: 144°C |
MDL编号:
MFCD00083419 CAS号: 616-43-3 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |