4-Methoxyphenylphosphonic dichloride ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1156-5GEA 0 CNY
TCIAM1156-5G TCIAM1156-1G
4-Methoxyphenylphosphonic dichloride ≥90.0% (通过GC)
4-Methoxyphenylphosphonic dichloride
分子式: C₇H₇Cl₂O₂P
分子量: 225,00 g/mol
MDL编号: MFCD00123296
CAS号: 37632-18-1
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %