(±)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM1163-5GEA
0
CNY
TCIAM1163-5G
(±)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙腈 ≥98.0% (通过GC)
(±)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙腈
分子式:
C₁₀H₈F₃NO 分子量: 215,18 g/mol 闪点: 67°C |
MDL编号:
MFCD00001844 CAS号: 80866-87-1 EINECS: 279-591-4 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |