2,4-Mesitylenedisulphonyl dichloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAM1186-5GEA
0
CNY
TCIAM1186-5G
TCIAM1186-25G
2,4-Mesitylenedisulphonyl dichloride ≥98.0% (通过滴定分析)
2,4-Mesitylenedisulphonyl dichloride
分子式:
C₉H₁₀Cl₂O₄S₂ 分子量: 317,20 g/mol |
MDL编号:
MFCD00009796 CAS号: 68985-08-0 UN号: 3261 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |