3-(Methoxycarbonyl)-2H-cyclohepta[b]furan-2-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1188-1GEA 0 CNY
TCIAM1188-1G
3-(Methoxycarbonyl)-2H-cyclohepta[b]furan-2-one ≥98.0% (通过GC)
3-(Methoxycarbonyl)-2H-cyclohepta[b]furan-2-one
分子式: C₁₁H₈O₄
分子量: 204,18 g/mol
MDL编号: MFCD00671552
CAS号: 50603-71-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %