2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1290-10GEA 900 CNY
TCIAM1290-10G
2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole ≥98.0% (通过GC)
2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole
分子式: C₁₂H₉NO
沸点: 300°C
MDL编号: MFCD00051328
CAS号: 85-15-4
EINECS: 201-589-9
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %